133051
2-Metil-1-butanol
≥99%
Sinónimos:
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
10 %
índice de refracción
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidad
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
108.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)