Merck
W238503
Sigma-Aldrich
1,3-Dimetoxibenceno
≥98%, FG
Sinónimos:
Dimetilresorcinol, Éter dimetílico de resorcinol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
FEMA Number:
2385
Beilstein/REAXYS Number:
878582
EC Number:
Council of Europe no.:
189
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
4.016
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
medicinal; chemical; cooling; sweet
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
General description
El 1,3-dimetoxibenceno puede utilizarse como aromatizante en la industria alimentaria. Se informa que se encuentra en los volátiles del vino de Oporto y el queso Roquefort.
Application
  • Catálisis homogénea del oro utilizando complejos recuperados de equipos electrónicos usados: en esta investigación se utiliza el 1,3-dimetoxibenceno en procesos catalíticos que involucran complejos de oro recuperados de desechos electrónicos, presentando un enfoque sostenible en química catalítica y destacando la reutilización de metales preciosos en aplicaciones industriales (McCarthy et al., 2022).
  • Método secuencial mediado por Ir/Cu para la radiofluoración C-H metaselectiva de (hetero)arenos: demuestra una técnica para la radiofluoración metaselectiva de C-H con 1,3-dimetoxibenceno, que ofrece una nueva vía para la síntesis de compuestos radiomarcados utilizados en imágenes de PET, que es crucial para el diagnóstico médico y la investigación (Wright et al., 2021).
  • Síntesis y actividades antioxidantes de derivados fenólicos a partir de 1,6-bis(dimetoxifenil)hexano-1,6-diona: se comenta la síntesis de nuevos compuestos antioxidantes derivados del 1,3-dimetoxibenceno, subrayando su papel en el desarrollo de agentes terapéuticos que podrían mitigar las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (Artunc et al., 2020).
  • Síntesis en un solo paso de tetraéteres de resorcin[4]areno C(2v)-simétrico: en este artículo se detalla un método de síntesis de un solo paso en el que se utiliza 1,3-dimetoxibenceno para crear moléculas macrocíclicas nuevas, potencialmente útiles en la química anfitrión-huésped y el reconocimiento molecular, que son áreas clave en la química supramolecular y la nanotecnología (Smith et al., 2020).
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
1, 3?Dimethoxybenzene, a newly identified component of port wine.
Rogerson FSS, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(11), 1287-1292 (2002)
Panagiotis Stathopoulos et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(3), 227-232 (2005-08-17)
Decomposition of the resin linkers during TFA cleavage of the peptides in the Fmoc strategy leads to alkylation of sensitive amino acids. The C-terminal amide alkylation, reported for the first time, is shown to be a major problem in peptide
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Martin A Fascione et al.
Carbohydrate research, 348, 6-13 (2011-12-28)
Novel oxathiane spiroketal donors have been synthesised and activated via an umpolung S-arylation strategy using 1,3,5-trimethoxybenzene and 1,3-dimethoxybenzene. The comparative reactivity of the resulting 2,4,6-trimethoxyphenyl (TMP)- and 2,4-dimethoxyphenyl (DMP)-oxathiane spiroketal sulfonium ions is discussed, and their α-stereoselectivity in glycosylation reactions