W348007
o-Cresol
≥99%
Sinónimos:
2-Methylphenol
About This Item
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidad de vapor
3.72 (vs air)
presión de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
solid or liquid
temp. de autoignición
1110 °F
lim. expl.
1.47 %, 148 °F
condiciones de almacenamiento
under inert gas
índice de refracción
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; phenolic
cadena SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Precaución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?