Merck
W238600
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxybenzene
99%, FG
Sinónimos:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número de FEMA:
2386
Beilstein:
774605
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2059
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.034
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
4.8 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fennel; green; sweet
cadena SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,4-Dimethoxybenzene can be used as a flavoring agent in the food industry.[1] It s one of the main volatile constituents identified inTuber brumale[2], Vietnamese green tea and lotus tea.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Determination of volatile organic compounds from truffles via SPME-GC-MS
Journal of Chromatographic Science, 42(6), 299-305 (2004)
Flavor components in Vietnamese green tea and lotus tea.
Nguyen TT & Yamanishi T
Agricultural and Biological Chemistry, 39(6), 1263-1267 (1975)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
M Masuda et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 60(5), 806-810 (1996-05-01)
Bovine serum albumin (BSA) added to the reaction medium for the oxidative demethylation of 4-methoxyanisole and its "di-CD3" isotopomer ([d6]methoxyanisole), when catalyzed by liver microsomes from untreated rats, decreased the Km values and increased the V(max)/Km (= V/K) values. The