Merck
B71608
Sigma-Aldrich
2-Bromomesitylene
98%
Sinónimos:
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
199.09
Beilstein:
1907245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nitrile-group transfer from solvents to aryl halides. novel carbon- carbon bond formation and cleavage mediated by palladium and zinc species
Luo FH, et al.
Organometallics, 17, 1025-1030 (1998)
Karlee L Bamford et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(48), 17571-17577 (2020-11-25)
The synthesis and isolation of the first stable C-B-N-substituted borinium [MesBNiPr2][B(C6F5)4] (2) is described. Compound 2 was shown to react with isothiocyanate and carbodiimides, effecting B-C insertion to afford nitrilium (4) and borenium amidinate salts, respectively. The borinium cation [MesBNiPr2]+