Merck
W225800
Sigma-Aldrich
Cassia oil
FG
Sinónimos:
Cinnamomum cassia
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2258
nº del Consejo Europeo:
401n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
woody; spicy
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
Cinnamomum cassia Blume
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
Cinnamomum cassia Blume
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refracción
n20/D 1.609
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody; spicy
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91.67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dan Yi et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-04-26)
The present study was to determine the efficacy of dietary supplementation with oleum cinnamomi (OCM) on growth performance and intestinal functions in piglets. Sixteen piglets (24-day-old) were randomly assigned to the control or OCM groups. Piglets in the control group
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)