28089-U
Equity-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinónimos:
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
Quality Level
agency
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
application(s)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary non-polar
General description
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.