Merck
W229105
Sigma-Aldrich
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Sinónimos:
Cassia oil, Cinnamomum
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2291
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Cinnamonum zeylanicum Blume
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
actividad óptica
[α]20/D −1.0°, neat
origen
Sri Lanka origin
índice de refracción
n20/D 1.581
densidad
1.025 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; spicy; sweet
Aplicación
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)