T81906
Triphenylarsine
97%
Sinónimos:
Arsinetriphenyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
58-61 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[As](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a CVD precursor to prepare As-doped carbon nanotubes with enhanced activity and long-term durability for the oxygen reduction reaction.
- As an arsenic source to synthesize InAs nanocrystals.
- As a ligand to accelerate the reaction rate of the Stille coupling reaction.
- To prepare trichromophoric sensitizer for dye-sensitized solar cells.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?