T84603
Triphenylphosphine oxide
98%
Sinónimos:
Ph3PO, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Epoxidations
reagent type: ligand
reaction type: Michael Reaction
mp
150-157 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine oxide
cadena SMILES
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a catalyst in Appel-type chlorination reaction of acyclic primary and secondary alcohols.
- As a catalyst in stereoselective poly and dibromination of α,β-unsaturated esters and β,γ-unsaturated α-ketoester compounds.
- As a promotor in the diastereoselective synthesis of α-ribofuranosides through ribofuranosylation of alcohols with ribofuranosyl iodides.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?