Catalizadores inorgánicos
Los catalizadores inorgánicos, también conocidos como catalizadores heterogéneos, son los metales y sus óxidos soportados en materiales porosos, que emulan la exquisita función de los catalizadores naturales: las enzimas. Los reactivos se unen a los sitios activos en la superficie del metal mediante adsorción. Por lo tanto, es importante asegurarse de que hay suficientes sitios activos disponibles en la superficie metálica. Se eligen materiales porosos, normalmente carbono, sílice o alúmina, como materiales de soporte debido a sus grandes superficies. A medida que aumenta la superficie, aumenta el número de sitios activos y también la actividad catalítica.
Los catalizadores inorgánicos desempeñan un papel fundamental en muchas reacciones sintéticas en la industria y el mundo académico. Dado que estos catalizadores están en una fase diferente que la de los materiales de partida y del compuesto deseado (una vez finalizada la reacción), son más fáciles de quitar y reciclar. Esto ha hecho que los catalizadores inorgánicos sean extremadamente valiosos para los procedimientos industriales y a granel. Sin embargo, a diferencia de los organocatalizadores y los ligandos, los catalizadores heterogéneos no son fáciles de optimizar.
Products
Dentro del campo de la catálisis heterogénea, hay varias clases de transformaciones que se han convertido en la piedra angular del conjunto de herramientas del químico sintético y cada vez más también del no sintético. Si bien se mencionan varias de estas transformaciones, han tomado los nombres de los laboratorios donde se han desarrollado e incluyen, entre otros: acoplamiento de Stille, Buchwald-Hartwig, acoplamiento de Negishi, reacción de Heck, acoplamiento de Miyaura-Suzuki y acoplamiento de Sonogashira.
Ofrecemos una cartera sin igual de catalizadores inorgánicos, como el platino, el paladio, el rutenio o el rodio sobre carbono, sílice y carbonato de calcio para satisfacer todos sus requisitos de aplicaciones experimentales. Solo tiene que filtrar por las palabras clave siguientes.
Recursos de productos relacionados
Artículo: Heterogeneous Catalysts for Synthetic Applications