Documentos clave
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
Sinónimos:
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
353.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
210-037-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
bp
377 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
temperatura de transición
flash point 113 °C
solubilidad
<0.001 g/L
densidad aparente
1490 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup