M2876
Ácido (±)-α-metoxifenilacético
crystalline
Sinónimos:
Ácido O-Metil-DL-mandélico, MOPA
About This Item
Productos recomendados
form
crystalline
bp
165 °C/18 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Application
- N
- -(ciclohexilmetil)-2-metoxi-2-feniletilamina al reaccionar con ciclohexilmetilamina en presencia de EDCI/HOBt/ET3N.
- 4-(metoxifenilmetil)-2-metilpiridina al reaccionar con el 2-metil-4-piridinocarbonitrilo mediante reacción de arilación decarboxilativa en presencia de un fotocatalizador.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3