P4308
Hexahidroxoantimonato de potasio(V)
Sinónimos:
Antimonato de potasio hidratado
About This Item
Productos recomendados
form
powder
concentration
44.3-49.8% Sb (iodometric)
SMILES string
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Application
- Óxido de antimonio (SB2O3), que es aplicable como material adsorbente para la eliminación de cobalto de los desechos radiactivos.
- Complejos anfifílicos de antimonio (V).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c