248975
Ácido (±)-α-metoxifenilacético
99%
Sinónimos:
Ácido O-Metil-DL-mandélico, MOPA
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
bp
165 °C/18 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3