Documentos clave
GF93876788
Iron/Silicon
powder, Fe91%/Si 9%, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, condition gas atomized
Sinónimos:
FE166011
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 938-767-88
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)