Documentos clave
PDRBGFILSTN
Millipore
Stainless Steel Powder Bag Fill Stand
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Altura
51 cm (20 in.)
Profundidad
33 cm (13 in.)
Anchura
56 cm , 22 in.