GF58129308
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Sinónimos:
FE166011
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 581-293-08
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)