Merck
GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
YB005111
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Yb
Número de CAS:
Peso molecular:
173.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141616
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 485-730-07
resistividad
28 μΩ-cm, 20°C
Longitud
50 mm
diámetro
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
densidad
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)