263060
Gadolinium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% trace rare earth metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
resistividad
126 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
−40 mesh
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
densidad
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.