GF48969905
Ytterbium
lump, 25g, max. size 25mm, 99.9%
Sinónimos:
Ytterbium, YB006100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 489-699-05
resistividad
28 μΩ-cm, 20°C
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
densidad
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)