Merck
GF49084498
Lutetium
lump, 25 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Sinónimos:
LU006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Lu
Número de CAS:
Peso molecular:
174.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141608
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 490-844-98
resistividad
54 μΩ-cm, 20°C
peso
2 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
densidad
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Lu]
InChI
1S/Lu
Clave InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)