730750
4-Phenylimidazole-2-thiol
97%
Sinónimos:
1,3-Dihydro-4-phenyl-2H-imidazole-2-thione, 2-Mercapto-4-phenylimidazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
269-274 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)