Merck
205273
Sigma-Aldrich
Isopropóxido de titanio (IV)
97%
Sinónimos:
TTIP, Ortotitanato de tetraisopropilo
About This Item
Fórmula lineal:
Ti[OCH(CH3)2]4
Número de CAS:
Peso molecular:
284.22
Beilstein:
3679474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El isopropóxido de titanio (IV) es un compuesto de coordinación a base de titanio, normalmente utilizado en la reacción de epoxidación de Sharpless asimétrica de los alcoholes alílicos. Se utiliza también como catalizador en la reacción de Kulinkovich para la síntesis de ciclopropanos.
Aplicación
Los nuevos híbridos óxido/fosfonato metálicos se formaron a partir del isopropóxido de titanio (IV) en un proceso sol-gel de dos etapas. Materia prima para películas finas de bario-estroncio-titanato. Utilizados para la fabricación de titanosilicatos porosos, potenciales materiales de intercambio iónico para la limpieza de los residuos radiactivos. Se aplican en la formación de una heterosúpermolecula consistente en un complejo aceptor de electrones TiO2 nanocristalita-viológeno cuya transferencia de electrones inducida por la luz se ha demostrado.
Utilizado normalmente como precursor para la preparación de titanio (TiO2)
Envase
La botella Sure/Real de 25 ml se recomienda como una botella de un solo uso. Los pinchazos repetidos provocarán probablemente una disminución del rendimiento del producto.
Información legal
Producto de Dorf Ketal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Al-Jufairi, N.
Materials Science Forum, 517, 165-172 (2006)
Asymmetric epoxidation of allylic alcohols: the Katsuki-Sharpless epoxidation reaction
Katsuki T and Martin V
Organic Reactions, 48(3), 1-299 (2004)
Titanium (IV) isopropoxide-catalyzed formation of 1-substituted cyclopropanols in the reaction of ethylmagnesium bromide with methyl alkanecarboxylates
Kulinkovich OG, et al.
Synthesis, 3, 234-234 (1991)
Ethers, Epoxides, and Sulfides
Organic Chemistry (2008)
J A Darr et al.
IEE proceedings. Nanobiotechnology, 152(3), 109-111 (2006-01-31)
Surfactant-coated amorphous titania nanospheres have been synthesised using templating 'water-in-supercritical carbon dioxide' emulsion droplets; the process represents a clean and controlled method for the manufacture of high-purity nanoparticles.
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Ver todo