P35316
Diphenyl sulfide
98%
Sinónimos:
Phenyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.6327 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?