284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Sinónimos:
2-Imidazolethiol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
228-231 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
cadena SMILES
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
Clave InChI
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?