690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Sinónimos:
Dicyanomethane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Clave InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Some of the reactions where malononitrile is used as a reactant are:
- Synthesis of 2-pyran-4-ylidene-malononitrile (PM) based red light emitting polymers.
- Synthesis of polysubstituted dihydropyridines.
- Synthesis of various chromene derivatives upon treating with salicylic aldehydes.
- Synthesis of triselenium dicyanide by treating it with selenium dioxide.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?