E18425
Ethyl cyanoacetate
≥98%
Sinónimos:
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 67.8 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.