567727
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
Sinónimos:
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
methanol: 0.5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mobilizes calcium from intracellular stores
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Mattie, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993. Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 9686.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable