M1407
Malononitrile
≥99%
Sinónimos:
Dicyanomethane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Clave InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- base-promoted on-water synthesis of [1,6]-naphthyridines.†
- synthesis of γ-ketoamides.
- preparation of heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.