Merck
689963
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
Arxada quality, ≥98% (GC)
Sinónimos:
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
389944
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
6.6 (vs air)
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl benzoylacetate is a general reagent used in the synthesis of substituted pyrroles, oxazoles, indoles, imidazo[1, 2-a] pyridines and a variety of other aromatic compounds.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Facile synthesis of polysubstituted oxazoles via a copper-catalyzed tandem oxidative cyclization.
Wan C, et al.
Organic Letters, 12(10), 2338-2341 (2010)
Facile access to polysubstituted indoles via a cascade Cu-catalyzed arylation? condensation process.
Chen Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9329-9334 (2007)
Rhenium-and manganese-catalyzed synthesis of aromatic compounds from 1, 3-dicarbonyl compounds and alkynes.
Kuninobu Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(2), 334-341 (2009)
Expedient synthesis of highly substituted pyrroles via tandem rearrangement of α-diazo oxime ethers.
Jiang Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4104-4107 (2012)
TBAI-catalyzed oxidative coupling of aminopyridines with β-keto esters and 1, 3-diones?synthesis of imidazo [1, 2-a] pyridines.
Ma L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(40), 11333-11335 (2011)