Merck
68567
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-penten-2-one
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1719967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
densidad
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1