145017
3-Penten-2-one
70%
Sinónimos:
Methyl propenyl ketone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
760 mmHg ( 121 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
70%
Formulario
liquid
impurezas
<2% ethanol
30% mesityl oxide
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)