Merck
659290
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.563
bp
271 °C
densidad
1.520 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)