532851
Methyl 2-iodobenzoate
97%
Sinónimos:
Methyl o-iodobenzoate
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149-150 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
iodo
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2-iodobenzoate can be prepared from 2-iodobenzoic acid via esterification. It undergoes cobalt-catalyzed cyclization with aldehydes to form phthalide derivatives. The microbial dihydroxylation of methyl 2-iodobenzoate forms a nonracemic iodocyclohexene carboxylate intermediate. This intermediate forms the precursor for preparing kibdelone C.
Aplicación
Methyl 2-iodobenzoate may be used in the preparation of:
- N-substituted 4-methylene-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolin-1-ones
- methyl diphenylacetylene-2-carboxylate
- methyl 2-heptynylphenylbenzoate
- (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic acid methyl ester
- 4-(2-carbomethoxyphenyl)-3-(1-methylethoxy)cyclobut-3-ene-1,2-dione
- 3-(2-carbomethoxyphenyl)-4-methylcyclobuten-3-ene-1,2-dione 2-(ethylene acetal)
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
3-Stannylcyclobutenediones as nucleophilic cyclobutenedione equivalents. Synthesis of substituted cyclobutenediones and cyclobutenedione monoacetals and the beneficial effect of catalytic copper iodide on the Stille reaction.
Liebeskind LS and Fengl RW.
The Journal of Organic Chemistry, 55(19), 5359-5364 (1990)
Palladium homogeneous and supported catalysis: synthesis of functional acetylenics and cyclisation to heterocycles.
Villemin D and Goussu D.
Heterocycles, 29(7), 1255-1261 (1989)
Highly Efficient Cyclization of o?Iodobenzoates with Aldehydes Catalyzed by Cobalt Bidentate Phosphine Complexes: A Novel Entry to Chiral Phthalides.
Chang HT, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 13(15), 4356-4363 (2007)
An efficient synthesis of LTD4 antagonist L-699,392.
The Journal of Organic Chemistry, 58(14), 3731-3735 (1993)
Synthesis of N-substituted 4-methylene-3, 4-dihydro-1 (2H)-isoquinolin-1-ones via a palladium-catalysed three-component process.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 43(14), 2601-2603 (2002)