Merck
I7675
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoic acid
98%
Sinónimos:
o-Iodobenzoic acid, IBA
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
248.02
Beilstein:
1861406
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
160-162 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Iodobenzoic acid can be used as a reactant in the synthesis of oligo(m-phenylene ethynylenes), (±)-lycoricidine and various detoxifiers of organophosphorus nerve agents. Additionally, it is used as a precursor in the preparation of oxidizing reagents like 2-iodoxybenzoic acid (IBX) and Dess-Martin periodinane (DMP).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A user-friendly entry to 2-iodoxybenzoic acid (IBX).
Frigerio M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(12), 4537-4538 (1999)
The Dess-Martin Periodinane: 1, 1, 1-Triacetoxy-1, 1-Dihydro-1, 2-Benziodoxol-3 (1H)-One
Boeckman RK, et al.
Organic Syntheses, 64(12), 141-141 (2000)
Organoiodinane oxyanions as reagents for the cleavage of a reactive phosphate.
Moss RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(22), 4303-4307 (1986)
Functionalized polymer nanofibre membranes for protection from chemical warfare stimulants.
Ramaseshan R, et al.
Nanotechnology, 17(12), 2947-2947 (2006)
Backbone-rigidified oligo (m-phenylene ethynylenes).
Yang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3148-3162 (2004)