448184
o-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Methylphenol-d8
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
Clave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-IWRLGKISSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?