Merck
425370
Sigma-Aldrich
Phenol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuteriophenol
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
99.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
crystals
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
densidad
1.127 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Phenol-2,3,4,5,6-d5 is an isotope-labeled analog of phenol, wherein 2,3,4, 5, and 6th protons of phenol are replaced by deuterium.
Aplicación
Phenol-2,3,4,5,6-d5 can be used as an internal analytical standard for accurate data interpretation using various analytical techniques.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)
Development of molecularly imprinted polymer in porous film format for binding of phenol and alkylphenols from water
Gryshchenko AO and Bottaro CS
International Journal of Molecular Sciences, 15, 1338-1357 (2014)