Merck
413437
Sigma-Aldrich
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-hidroxifenil]etilmetacrilato
99%
Sinónimos:
2-[2-Hydroxy-5-[2-(methacryloyloxy)ethyl]phenyl]-2H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
323.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
solid
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-4-hidroxifenil]etilmetacrilato es un compuesto orgánico que pertenece a la clase de los monómeros de acrilato. Suele utilizarse como absorbente o estabilizador UV en polímeros, recubrimientos, adhesivos, lentes intraoculares y otros materiales para protegerlos de los efectos dañinos de la radiación UV.
Application
El 2-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-4-hidroxifenil]etilmetacrilato puede utilizarse:
  • Para preparar un material polimérico mediante copolimerización con 2-hidroxi-4-acriloiloxibenzofenona (HABP). El polímero sintetizado puede aplicarse al tejido de algodón para su protección UV.
  • En la preparación de textiles con protección ultravioleta (UV). Se injerta en el tejido mediante polimerización para crear un recubrimiento protector contra los UV.
  • Como monómero en la síntesis de oligómeros con una caperuza de fluoroalquilo con buenas propiedades tensioactivas.
  • También se utiliza como absorbente de luz UV (UVA) en lentes intraoculares.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF NOVEL FLUOROALKYL END-CAPPED OLIGOMERS CONTAINING 3,5-DIMETHYL-4-HYDROXYBENZYL AND 3-(2H-BENZOTRIAZOL-2-yl)-4-HYDROXYPHENYL SEGMENTS
Hideo Sawada, et al
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 4, 311-332 (2005)
Analysis of Polymeric UV Absorber (Tinuvin 213) Using LDI-TOFMS: Solvent Effect in Sample Preparation
Im SH and Choi SS
Bull. Korean Chem. Soc., 32 (6), 2093-2093 (2011)
Broad ultraviolet protection by copolymerization of 2-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl] ethyl methacrylate and 2-hydroxy-4-acryloyloxybenzophenone on cotton via admicellar polymerization
Tragoonwichian, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 108, 4004-4013 (2008)
Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styren
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72, 1244-12554 null
Bhalchandra S Lele et al.
Biomacromolecules, 6(1), 475-482 (2005-01-11)
The use of enzymes in conjunction with inorganic photocatalysts requires stability against photooxidation. In this paper, we describe enhanced stabilization of a model enzyme, chymotrypsin, to photooxidation driven by titanium dioxide exposed to ultraviolet light (TiO(2)-UV). Stabilization is achieved conjugating
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.