Merck
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
powder
Sinónimos:
2-(2-Hydroxy-3,5-di-α-cumylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-dicumyl)benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-l-phenylethyl)phenol, 2-(3′,5′-Bis(α,α-dimethylbenzyl)-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H29N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
447.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
pérdida
1.0 wt. % volatility, 264°C
mp
139-143 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
cadena SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
Clave InChI
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Low volatile benzotriazole UV light absorber and stabilizer.
Imparts outstanding light stability for polymers processed at high temperatures such as polycarbonate, polyesters, polyacetal, polyamides, polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, aromatic copolymers, thermoplastic polyurethane and polyurethane fibers also highly effective for polyvinylchloride, styrene homo- and copolymers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)