Merck
H107
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
powder
Sinónimos:
2-hydroxypropylether, Beta-cyclodextrin
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mol wt
estimated mol wt ~1396 Da
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
General description
Average degree of substitution is 0.6-0.8 unit of 2-hydroxypropyl(C3H7O) per glucose unit.
Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos que constan de 6, 7 u 8 unidades de glucopiranosa, a las que se suele denominar, respectivamente, α-, β- o γ-ciclodextrinas. Estos compuestos tienen estructuras rígidas en forma de rosquilla que hacen de ellos agentes formadores de complejos naturales. Las exclusivas estructuras de estos compuestos deben su estabilidad al enlace de hidrógeno intramolecular entre los grupos hidroxilo C2 y C3 de unidades de glucopiranosa vecinas. La molécula adopta la forma de un toro con los hidroxilos C2 y C3 ubicados en torno a la apertura mayor y el hidoxilo C6, más reactivo, alineado alrededor de la apertura menor. La disposición de los hidroxilos C6 opuestos a los hidroxilos C2 y C3 unidos mediante un puente de hidrógeno fuerza los enlaces del oxígeno en estrecha proximidad dentro de la cavidad, induciendo un interior hidrófobo, rico en electrones. El tamaño de esta cavidad hidrófoba es una función del número de unidades de glucopiranosa que forman la ciclodextrina.
La solubilidad de las ciclodextrinas naturales es muy baja. A finales de la década de 1960 se descubrió que las sustituciones químicas en los sitios hidroxilo 2, 3 y 6 aumentaría en gran medida la solubilidad. La mayoría de las ciclodextrinas modificadas químicamente pueden alcanzar una concentración del 50 % (p/v) en agua.
El tamaño de la cavidad es el principal determinante de qué ciclodextrina se utiliza en la formación de complejos. El diámetro de la cavidad de las β-ciclodextrinas o de los compuestos unitarios de β-glucopiranosa es ideal para utilizar con moléculas del tamaño de las hormonas, las vitaminas y muchos compuestos frecuentemente utilizados en aplicaciones de de cultivo tisular y celular. Por esta razón, la ß-ciclodextrina se utiliza más frecuentemente como un agente formador de complejos.
Application
La (2-hidroxipropil)-β-ciclodextrina se ha utilizado:
  • para investigar sus efectos sobre la homeostasis del colesterol
  • para el procedimiento de encendido en ratones y en análisis electrográficos del hipocampo
  • para mejorar la mala inhibición pre-pulso (PPI) en ratones
La solubilidad de los fármacos lipófilos aumenta linealmente con la concentración de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) en disolución acuosa debido al complejo entre la HBC y el fármaco. Este complejo tipo huésped-anfitrión se forma entre el fármaco y la cavidad no polar de la HBC que tiene como consecuencia una mayor solubilidad. Las disoluciones pueden liofilizarse para producir polvos libremente solubles. No tóxico en conejos ni ratones.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Weekly cyclodextrin administration normalizes cholesterol metabolism in nearly every organ of the Niemann-Pick type C1 mouse and markedly prolongs life
Ramirez CM, et al.
Pediatric Research, 68(4), 309-309 (2010)
Platelet-activating factor receptor antagonism targets neuroinflammation in experimental epilepsy
Musto AE and Samii M
Epilepsia, 52(3), 551-561 (2011)
Variables affecting prepulse inhibition of the startle reflex and the response to antipsychotics in DBA/2NCrl mice
Flood DG, et al.
Psychopharmacology, 195(2), 203-211 (2007)
Normalization of cholesterol homeostasis by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in neurons and glia from Niemann-Pick C1-deficient mice
Peake KB and Vance JE
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2012)
Cornelius Engelmann et al.
Journal of hepatology, 73(1), 102-112 (2020-01-29)
Toll-like receptor 4 (TLR4) plays an essential role in mediating organ injury in acute liver failure (ALF) and acute-on-chronic liver failure (ACLF). Herein, we assess whether inhibiting TLR4 signaling can ameliorate liver failure and serve as a potential treatment. Circulating
Artículos
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Ver todo