Merck
559857
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
99%
Sinónimos:
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
98-101 °C (lit.)
temperatura de transición
transition temp >270 °C
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
Clave InChI
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Covalently bondable UV light stabilizer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhe Lu et al.
Journal of chromatography. A, 1461, 51-58 (2016-07-19)
Analytical methods were developed for the determination of eight substituted diphenylamines (SDPAs) and six benzotriazole UV stabilizers (BZT-UVs) in blood plasma and fish homogenate matrices. Liquid-liquid extraction by methyl tert-butyl ether and denaturation by KOH following silica gel packed column
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.