324671
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane potassium salt, Potassium hexamethyldisilazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
densidad
0.877 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
KHMDS is a base catalyst, that shows high activity and selectivity for the alkylation of alkylpyridines.
Aplicación
Características y beneficios
- Easily available.
- Good selectivity for the benzylic C−H bonds.
- Good reactivity for sterically crowded C−H bonds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?