417696
Zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide]
97%
Sinónimos:
Bis[1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanaminato]zinc, Bis[bis(trimethylsilyl)amido]zinc, Zinc bis(hexamethyldisilazide, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane zinc salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
12.5 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Cooperative effects of Schiff base binuclear zinc complexes on the synthesis of aliphatic and semi-aromatic polyesters.: This study explores the cooperative effects of binuclear zinc complexes in the synthesis of various polyesters, highlighting the potential of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] in enhancing polymerization efficiency and selectivity (Santulli et al., 2023).
- Synthesis, solution dynamics and chemical vapour deposition of heteroleptic zinc complexes via ethyl and amide zinc thioureides.: The authors discuss the synthesis and dynamics of zinc complexes for chemical vapor deposition, emphasizing the role of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] as a precursor in developing high-purity metalorganic films (Bhide et al., 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?