277304
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
0.5 M in toluene
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
54 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
concentración
0.5 M in toluene
color
clear to slightly hazy yellow
densidad
0.877 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?