215813
Potassium hydride
30 wt % dispersion in mineral oil
Sinónimos:
Potassium monohydride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
slurry
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
30 wt % dispersion in mineral oil
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[K]
InChI
1S/K.H
Clave InChI
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?