135895
Dimethylthiocarbamoyl chloride
97%
Sinónimos:
1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
grupo funcional
amine
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Clave InChI
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?