131946
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, mixture of isomers
99%
Sinónimos:
1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
126-129 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
InChI
1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
InChI key
FQXGHZNSUOHCLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?