206431
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans
97%
Sinónimos:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 85 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
730 °F
lim. expl.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.111 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)