Merck
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopentene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
2039395
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
mp
55-59 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
Clave InChI
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Aplicación
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol is an important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements. It was used in preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)